Learn More
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen
Zur Isolierung und Reinigung histidingetaggter Proteine, die in den Überstand eukaryotischer Zellkulturen sekretiert wurden. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ excel vorgepackte Säulen ermöglichen eine schnelle und praktische Proteinreinigung.
Marke:  Cytiva 17-3712-06
997.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12683466
  • 1092.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
16 mm
5 bis 20 ml/min.
2 bis 12
4°bis 30 °C
5 x 5 ml
0,6 in.
HisTrap Excel Säulen sind mit Ni-Sepharose Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen > Flussrate: Weniger als 20 ml/min; Bettmaße: 16 x 25 mm; Packungsröße: 5 x 5 ml