Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten und Werkzeugherstellung.
Marke: Nabertherm™ NA--1283K2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
- Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
B500 | |
Bis zu 850 °C | |
1420 x 890 x 1540 mm | |
14000 W |
120 l | |
600 x 450 x 450 mm | |
400 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
CE_17398049.pdf
DateigrößeVersion: 101.4 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 101.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern > Fassungsvermögen:120 l; B500-Controller
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur