Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten und Werkzeugherstellung.
8050.00 CHF - 28830.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) Bis zu 850 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17338049
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--0683K2
60 l B500
11400.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348049
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--0683M2
60 l C540
11710.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17398049
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--1283K2
120 l B500
14845.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17308059
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--1283M2
120 l C540
15150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358059
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--2583K2
250 l B400
20575.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17368059
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--2583M2
250 l C540
20880.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17318069
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--5083K2
500 l B400
28505.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328069
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NA--5083M2
500 l C540
28830.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378069
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NAT-0381L1
30 L Gehäuse B510 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17388069
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
NAT-0381O1
30 L Gehäuse C550 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
  • Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 850 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern