Learn More
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents
Fos-choline detergents are a class of zwitterionic detergents commonly used in protein solubilization for various applications, including membrane protein research, protein purification, and structural biology studies.
229.00 CHF - 1422.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Form Lyophilisiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Reagenztyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245031
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65499
1 g Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
390.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245079
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65500
5 g Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
1422.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245212
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65505
1 g Fos-choline-12 (FC-12)
229.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30245089
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65506
5 g Fos-choline-12 (FC-12)
826.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245404
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65507
1 g Fos-choline-15 (FC-15)
275.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30245151
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A65508
5 g Fos-choline-15 (FC-15)
1010.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Lyophilisiert
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents