Learn More
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents
Fos-choline detergents are a class of zwitterionic detergents commonly used in protein solubilization for various applications, including membrane protein research, protein purification, and structural biology studies.
Marke:  Thermo Scientific™ A65508
809.34 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
690.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245151
  • 1036.00 CHF / 5 Gramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
C20H44NO4P
Lyophilisiert
5 g
146801-07-2
≥20% (in water at 0°C to 5°C)
Fos-choline-15 (FC-15)
393.5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZC395257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA65508
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberA65508
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents > Fos-choline-15 (FC-15), 5 g
Nur für Forschungszwecke.