Learn More
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents
Fos-choline detergents are a class of zwitterionic detergents commonly used in protein solubilization for various applications, including membrane protein research, protein purification, and structural biology studies.
Marke:  Thermo Scientific™ A65500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245079
  • 1422.00 CHF / 5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
313997-22-7
≥10% (in water at 20°C)
Lyophilisiert
5 g
Reinigungsmittel
C13H17F13NO4P
Unter -20 °C lagern.
Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
529.2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZC395249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA65500
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog NumberA65500
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High–Purity Fos-Choline Detergents > Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8), 5 g
Nur für Forschungszwecke.