Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
106.00 CHF - 164.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
---|---|
Material | Glass |
Genauigkeit | ± 1.0°C |
Breite (metrisch) | 1.2 cm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17863298
|
Brannan™
50/521/0 |
-20°C to +110°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17883018
|
Brannan™
50/504/0 |
-1°C to 101°C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17873298
|
Brannan™
50/506/0 |
-1°C to 250°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17883038
|
Brannan™
50/552/0 |
-50°C to +50°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17803308
|
Brannan™
50/500/0 |
0°C to 40°C | 0,1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17873038
|
Brannan™
50/531/0 |
-10 bis +150 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 20.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17822988
|
Brannan™
50/512/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17813038
|
Brannan™
50/513/0 |
-1°C to 51°C | 0,2 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17803038
|
Brannan™
50/520/0 |
-35 bis +50 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823018
|
Brannan™
50/516/0 |
-1°C to 250°C | 1 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17873018
|
Brannan™
50/501/0 |
0°C to 40°C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17893028
|
Brannan™
50/511/0 |
0°C to 40°C | 0,2 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823038
|
Brannan™
50/526/0 |
-20°C to +110°C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17833308
|
Brannan™
50/527/0 |
-20°C to +150°C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853308
|
Brannan™
50/555/0 |
-100°C to +50°C | 1 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17843308
|
Brannan™
50/505/0 |
-1°C to 201°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853078
|
Brannan™
50/503/0 |
-1°C to 51°C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17883068
|
Brannan™
50/514/0 |
-1°C to 101°C | 0,2 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17843118
|
Brannan™
50/536/0 |
-10 bis +150 °C | 1 °C | Total Immersion | 20.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17863048
|
Brannan™
50/510/0 |
0°C to 40°C | 0,1 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17813108
|
Brannan™
50/523/0 |
-10°C to +50°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17893298
|
Brannan™
50/525/0 |
-35 bis +50 °C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823308
|
Brannan™
50/522/0 |
-20°C to +150°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17833118
|
Brannan™
50/530/0 |
-10°C to +110°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 20.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17813308
|
Brannan™
50/515/0 |
-1°C to 201°C | 0,5 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823118
|
Brannan™
50/502/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853118
|
Brannan™
50/535/0 |
-10°C to +110°C | 1 °C | Total Immersion | 20.5 cm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Spezifikation
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
Glass | |
± 1.0°C | |
1.2 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration