Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 50/522/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17823308
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 35°C, 90°C
Teilweises Eintauchen
Glass
302 °F
-4 °F
-4°F to +302°F
± 1.0°C
76 mm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
30.5 cm
Blauer Alkohol
150 °C
-20 °C
-20°C to +150°C
0,5 °C
1.2 cm
Name des Produkts
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -20°C to +150°C, Subdivisions: 0.5°C, Partial Immersion, Length: 30.5 cm