Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 50/506/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 35°C, 90°C | |
Teilweises Eintauchen | |
Glass | |
482 °F | |
30°F | |
30°F to 482°F | |
± 1.0°C | |
76 mm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
40.5 cm | |
Blauer Alkohol | |
250 °C | |
-1 °C | |
-1°C to 250°C | |
1 °C | |
1.2 cm |