Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 50/512/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17822988
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 35°C
Total Immersion
Glass
124°F
30°F
30°F to 124°F
± 1.0°C
1.2 cm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
40.5 cm
Blauer Alkohol
51 °C
-1 °C
-1°C to 51°C
0,1 °C