Learn More
METTLER TOLEDO™ S479 SevenExcellence™ pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgeräte-Kit
Das S479 Meterkit bietet Ihnen alles, was Sie für die Messung von pH, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff, BSB, Widerstand, Salinität, TDS, Redox/ORP und ISFET benötigen in einem Messgerät. Es verfügt über einen intuitiven Touchscreen, Tastenkombinationen für Messungen und kann Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System exportieren.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30092988
8960.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SevenExcellence pH/mV/Leitfähigkeit/DO-Dreikanalmessgerät (Gerät mit pH/mV-, Leitfähigkeits- und DO-Erweiterungseinheit); sowie ein InLab™ ExpertPro-ISM (pH), InLab 731-ISM (Leitfähigkeit) und InLab OptiOx (digital DO) Sensor, pH-Puffer, Leitfähigkeitsstandards und sauerstofffreie Kalibriertabletts, Anleitungen zur pH-, Leitfähigkeits- und DO-Messung; uPlace™ Elektrodenhalter, semitransparente Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installation, LabX™ direkte pH-PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat
Beschreibung
S479 Messgerätekit mit SevenExcellence-Messgerät, Elektrode und Zubehör für pH-Wert, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff, Widerstand, Salinität, TDS-, BSB-, Redox/ORP- und ISFET-Messungen
- Das SevenExcellence kann mit zusätzlichen Modulen zur Messung von pH, Leitfähigkeit, Widerstand, ISE, Salinität, TDS, Redox/ORP und ISFET erweitert werden
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
- Vorbeugende Wartung ist über den METTLER TOLEDO-Service erhältlich.
Spezifikation
SevenExcellence pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgerät S479-K | |
Color TFT | |
pH, Conductivity, Dissolved Oxygen | |
-2000 to 2000 mV | |
0.01 to 100 MOhm-cm | |
0.001 to 1000 g/L | |
0.001 | |
S479 pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgerät, InLab Expert Pro-ISM pH-Elektrode (1,2 m Kabel), InLab 731-ISM Leitfähigkeitselektrode, InLab OptiOx Optical Elektrode für gelösten Sauerstoff (1,8 m Kabel), InLab OptiOx Kalibrierröhrchen, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21 und 10,01, 2 Pufferbeutel für 1413 mS/cm und 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Messung, Leitfaden zur Leitfähigkeits-/DO-Messung | |
250 Analysen (20.000 Datenpunkte) | |
S479 SevenExcellence pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgeräte-Kit |
Mehrkanalig | |
IP54 | |
0 to 600% | |
-2.000 to 20.000 | |
0 to 80 ppt | |
0.001 mg/L | |
-30°C to +130°C | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
S479 pH-/Leitfähigkeits-/DO-Kit |