Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Einsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 1, hoher Durchsatz
Verwenden Sie SureSTART™ Kunststoffeinsätze der Leistungsstufe 1 aus Polyspring in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben von weniger als 2 ml analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6EME03CPPSP
36.58 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Kunststoffeinsätze aus Polyspring mit 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Bördel- oder Schnappverschluss, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von < 2 ml-Proben zu maximieren. Der integrierte Polyspring unten am Einsatz zentriert den Einsatz im Fläschchen, gewährleistet eine gute Abdichtung mit der Fläschchenkappe und bietet eine Polsterung gegen den Nadelkontakt. Diese Kunststoffeinsätze verfügen über ein geringes Gesamtvolumen von < 400 μl und ein Mindest-Restvolumen von 2 μl. Wenn sie in einem 2 ml-Fläschchen platziert und versiegelt werden, können Mikroproben in herkömmlichen Autosampler-Tabletts verwendet werden. Diese Einsätze haben die Leistungsstufe 2, d. h. sie wurden entwickelt, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz zu gewährleisten. Sie sind spezifikationszertifiziert, um physische Abmessungen zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Zur Verwendung mit 9 mm-Fläschchen mit Schraubverschluss, 11 mm-Fläschchen mit Schnappverschluss oder 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
- Verschließen Sie die Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschlüssen und Septen, 11 mm-Bördelkappen und Septen oder 11 mm-Schnappverschlüssen und Septen, je nach verwendetem Fläschchen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Einsätze sind dimensionsgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
6 mm | |
0,1 ml | |
4 μl | |
SureSTART Stufe 1 | |
31 mm | |
Polyspring-Kunststoffeinsatz | |
0,25 ml |
Transparentes Polypropylen | |
100/Packung | |
Konisch mit Polyspring | |
0,3 ml | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30