Learn More
Kartell™ Stoßfeste Tabletts
Hergestellt aus hochstabilem Polystyrol für Festigkeit und Haltbarkeit. Kartell™ Stoßfeste Tabletts eignen sich für das Zusammenhalten von Flaschen, Fläschchen und anderen Einzelgegenständen.
10.05 CHF - 18.75 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Typ | Tablett |
Anzahl pro Packung | 1 Stück |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371245
|
Kartell™
0570303 |
1.3 l |
12.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361205
|
Kartell™
0570403 |
0.9 l |
10.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391205
|
Kartell™
0571303 |
1.9 l |
18.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301255
|
Kartell™
0570703 |
2.7 l |
14.92 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Allzweckbehälter für den Gebrauch im Labor
- Flache Modelle: Gerätetabletts oder Untersetzer
- Tiefe Modelle: Tropfbleche oder Sandbäder
- Größere Einheiten können als Pipettentabletts verwendet werden
- Nicht autoklavierbar
- Robuste Füße für verbesserte Stabilität
- Geneigte Seiten
Spezifikation
Polystyrol | |
Tablett | |
1 Stück | |
Rechteckig |