Learn More
Kartell™ Stoßfeste Tabletts
Die Konstruktion aus hochschlagfestem Polystyrol gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kartell™ Stoßfeste Tabletts eignen sich besonders gut zum Zusammenhalten von Flaschen, Fläschchen und anderen Einzelartikeln.
Marke: Kartell™ 0570403
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Allzweckbehälter für den Gebrauch im Labor
- Flache Modelle: Gerätetabletts oder Untersetzer
- Tiefe Modelle: Tropfbleche oder Sandbäder
- Größere Einheiten können als Pipettentabletts verwendet werden
- Nicht autoklavierbar
- Robuste Füße für verbesserte Stabilität
- Geneigte Seiten
Spezifikation
0.9 l | |
10 mm (innen), 21 mm (außen) | |
Polystyrol | |
220 mm (innen), 254 mm (außen) | |
Rechteckig |
Innenseite:220 x 220 x 10 mm; außen:254 x 254 x 21 | |
220 mm (innen), 254 mm (außen) | |
Tablett | |
1 Stück |