Learn More
Kartell™ Stoßfeste Tabletts
Die Konstruktion aus hochschlagfestem Polystyrol gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kartell™ Stoßfeste Tabletts eignen sich besonders gut zum Zusammenhalten von Flaschen, Fläschchen und anderen Einzelartikeln.
Marke:  Kartell™ 0570303
8.83 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11371245
  • 12.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Allzweckbehälter für den Gebrauch im Labor
    • Flache Modelle: Gerätetabletts oder Untersetzer
    • Tiefe Modelle: Tropfbleche oder Sandbäder
    • Größere Einheiten können als Pipettentabletts verwendet werden
  • Nicht autoklavierbar
  • Robuste Füße für verbesserte Stabilität
  • Geneigte Seiten
Spezifikation
Spezifikation
1.3 l
10 mm (innen), 21 mm (außen)
Polystyrol
220 mm (innen), 252 mm (außen)
Rechteckig
Innenseite:320 x 220 x 10 mm; außen:353 x 252 x 21 m
320 mm (innen), 353 mm (außen)
Tablett