Learn More
Kartell™ Stoßfeste Tabletts
Die Konstruktion aus hochschlagfestem Polystyrol gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kartell™ Stoßfeste Tabletts eignen sich besonders gut zum Zusammenhalten von Flaschen, Fläschchen und anderen Einzelartikeln.
Marke:  Kartell™ 0570703
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11301255
  • 14.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allzweckbehälter für den Gebrauch im Labor
    • Flache Modelle: Gerätetabletts oder Untersetzer
    • Tiefe Modelle: Tropfbleche oder Sandbäder
    • Größere Einheiten können als Pipettentabletts verwendet werden
  • Nicht autoklavierbar
  • Robuste Füße für verbesserte Stabilität
  • Geneigte Seiten
Spezifikation
Spezifikation
2.7 l
30 mm (innen), 41 mm (außen)
Polystyrol
210 mm (innen), 253 mm (außen)
Rechteckig
Innenseite:310 x 210 x 30 mm; außen:353 x 253 x 41 mm
310 mm (innen), 353 mm (außen)
Tablett