Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen – 230V/AC 50/60 Hz
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Diese Öfen bieten eine ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Marke: Thermo Scientific™ 51028148
1506.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Trockenschränke sind die ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Heratherm General Protocol Trockenschränke bieten eine Auswahl an Optionen mit Schwerkraftkonvektion für schonendes Trocknen und Erwärmen oder mit mechanischer Konvektion für schnelleres Trocknen und Erwärmen und eine überragende Temperaturkonstanz. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±4,4 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von ±0,4 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,8 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C.
- Fünf Größen (60, 100 oder 180, 400 oder 750 l)
- Betriebstemperaturen von 50 °C bis 250 °C.
- Automatisches Übertemperatur-Alarmsystem zum Schutz der Proben
- Niedriger Gesamtenergieverbrauch
- Eingebaute Zeitsteuerung
- Hervorragendes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Fassungsvermögen
- Korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Bedienung über Touch-Tasten
- Einfacher Zugriff — Türen lassen sich um mehr als 180 °C öffnen
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
50 bis 250°C | |
2 geliefert/13 max | |
Ein/Aus-Schalter | |
56.5 x 53 x 92 cm (22.2 x 20.9 x 36.2 in.) | |
56.5 cm | |
13,9 in. | |
35.4 cm | |
20 in. | |
50.8 cm | |
36.8 cm | |
230 V | |
6,1 A |
66 l | |
Mechanische Konvektion | |
±0,3 °C | |
36.8 x 35.4 x 50.8 cm (14.5 x 13.9 x 20 in.) | |
22,2 in. | |
20.9 Zoll | |
53 cm | |
36,2 in. | |
92 cm | |
14,5 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1400 w | |
50/60 Hz |
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
10Stunden
19Minuten
41Sekunden
10