Learn More
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und SingleDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Marke:  Memmert™ UF55
1444.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12646987
  • 2315.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UF.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
  • Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
  • Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY – anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und hochauflösendem TFT-Farbdisplay
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und SingleDISPLAY > Fassungsvermögen:53L; Anzahl der Raster:4