Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen – 230V/AC 50/60 Hz
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Diese Öfen bieten eine ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
2693.40 CHF - 9085.20 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 50 bis 250°C |
Zeitschaltuhr | Ein/Aus-Schalter |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10659650
|
Thermo Scientific™
51028139 |
65 l | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz |
2693.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10669650
|
Thermo Scientific™
51028140 |
105 l | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz |
3356.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10304150
|
Thermo Scientific™
51028141 |
176 l | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz |
3778.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10661751
|
Thermo Scientific™
51028148 |
66 l | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz |
3065.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10794982
|
Thermo Scientific™
51028149 |
104 l | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz |
3537.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10291870
|
Thermo Scientific™
51028150 |
179 l | Mechanische Konvektion | 230 V, 50/60 Hz |
4753.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12685306
|
Thermo Scientific™
51029328 |
419 l | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz |
6572.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12695306
|
Thermo Scientific™
51029340 |
774 l | Schwerkraftkonvektion | 230 V, 50/60 Hz |
9085.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Trockenschränke sind die ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Merkmale:
- Betriebstemperaturen von 50 bis 250 °C
- Automatisches Übertemperatur-Alarmsystem
- Niedriger Energieverbrauch
- Eingebaute Zeitschaltuhr
- Korrosionsbeständige Kammern aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenzanzeige
- Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Touch-Schaltflächenbedienung
- Türen können bei Temperaturen über 180 °C geöffnet werden
Verfügbarkeit ist landesabhängig.
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Ein/Aus-Schalter | |
230 V |
50 bis 250°C | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |