Learn More
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke
GREENER_CHOICE
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen durch bewährte BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Trocknung und Warmlagerung. Die Leistungsmerkmale der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und finden damit in Forschung und Qualitätssicherung ihren Einsatz.
Marke:  BINDER™ 9090-0014
807.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15953052
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +7 °C über Umgebungstemperatur bis +250 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Modelle mit natürlicher Konvektion
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Spezifikation
2.2 cu. ft.
EDS056-230 V, Standard, Serie ED-S Solid.Line – Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 62 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur +7 °C bis 250 °C
LED
EDS056-230 V
400 x 350 x 440 mm
36 kg
1,05 kW
50/60 Hz
Schwere
62 l
Trocken- und Heizkammer
Edelstahl
NEMA 5-15 P
614 x 577 x 625 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ technology
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke > Modell: EDS056-230V; Kapazität: 62 l; Spannung: 230 V; Frequenz: 50/60 Hz;