Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate Control HL G3, CH-plug
Der Hei-VAP Ultimate Control HL G3 erweitert den Hei-VAP Ultimate um zahlreiche intelligente Funktionen.
Marke:  Heidolph™ Instruments 575-02300-04
Artikelnummer. 17303570
  • 5790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitert den Hei-VAP Ultimate um zahlreiche intelligente Funktionen sowie um einen Überblick über alle Parameter und den aktuellen Prozess.
  • 7 Zoll-Touchscreen zur Steuerung des gesamten Systems einschließlich Vakuum und Kühltemperatur
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit vertikalem Glassatz G3
  • Für eine präzise Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Separate Drehknöpfe für schnellen Zugriff: rechts für direkte Vakuumsteuerung, links für die Drehzahl
  • Einstellung der Werte entweder über das Touch-Display oder die separaten Drehknöpfe für schnellen Zugriff
  • Direkter Zugriff auf zwei Favoriten auf dem Startbildschirm
  • Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek. Sie können Ihre eigenen Favoriten auch über einen USB-Stick auf andere Geräte übertragen
  • Definieren und Speichern eigener Verdampfungsprozesse (Rampen)
  • Automatisches Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Bequem und individuell anpassbar: Von der Schaumvermeidung bis hin zur hocheffizienten Verdampfung
  • USB- und Micro SD- sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-fähig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Hand Lift Rotary Evaporator
CH-plug
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate Control HL G3, CH-plug > Typ: Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion; Kapazität (metrisch): 5 l