missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Reax 2 mit Universaladapter

Compact shaker with adapter for test tubes.

Marke:  Heidolph™ 541-21009-04

Artikelnummer. 17333460

  • 1725.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Quickly clamps in 2 vessels of any size and accepts load capacities up to 1 kg
  • Speed continuously adjustable from 20 to 100 rpm
  • Universal adaptor allows for the use of various vessels of 50 to 160 mm height
  • Includes adapter for the use of 20 test tubes at a time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Reax 2 mit Universaladapter > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt