Learn More
Notrax Sani-Flex™ Specially Designed for the Lab Industry
Specially designed for the lab industry, Sani-Flex™ anti-fatigue matting provides the optimum combination of comfort, anti-slip surface, quality and durability, as well as oil/grease and chemical resistance. Its smooth surface and rounded off edges make it easy to clean.
Marke:  Notrax 526S1824GY
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17792178
  • 85.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die speziell für die Laborindustrie entwickelte Sani-Flex™ Matte gegen Ermüdung bietet die optimale Kombination aus Komfort, rutschfester Oberfläche, Qualität und Haltbarkeit sowie Öl-/Fettbeständigkeit bzw. chemische Beständigkeit
  • Die glatte Oberfläche und die abgerundeten Kanten erleichtern die Reinigung
  • Aus robusten Gummiverbindungen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind
  • Aggressive, rutschfeste Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Grau
61 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
2 ft.
Nitril-Kautschuk
46 cm
Name des Produkts
Notrax Sani-Flex™ Specially Designed for the Lab Industry > Matte; Länge: 61 cm; Breite: 46 cm