missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Instruments Hei-VAP Core HL G3, CH-plug

The Hei-VAP Core HL G3 is focused on the essentials: clear digital display with access to the basic parameters at any time.

Marke:  Heidolph™ Instruments 571-01300-04

3690.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25037" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17363480

  • 3885.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

An operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.
  • Clear digital display showing actual and set values
  • Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
  • Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
  • Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
  • Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
  • Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
  • Hand lift model with G3 vertical glassware
  • The standby button stops all functions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

5 L
Hand Lift Rotary Evaporator
CH-plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Core HL G3, CH-plug > Typ: Rotationsverdampfer mit manueller Hebefunktion; Kapazität (metrisch): 5 l

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt