Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
Marke:  Cytiva RPN3004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411095
  • 645.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 45-000-922 und 45-000-923: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Beschreibung
Beschreibung
    • Direkte Sondenmarkierung in einer 10-minütigen Reaktion, 1 Stunden von der Hybridisierung zum Nachweis mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
    • Keine Handhabung, kein Abfall und kein regulatorischer Aufwand im Zusammenhang mit der Nutzung von Radioaktivität.
    • Kein Stripping von Blots vor der erneuten Verwendung erforderlich.
    • Schneller und einfacher Nachweis von mittleren bis hohen Zielmengen bei Anwendungen wie Kolonie/Plaque-Tests oder Dot-Blots und PCR-Produktanalysen.
    • Einheitliche Ergebnisse mit starken Signalen und sehr geringem Hintergrundrauschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
ECL-Detektionsreagenzien 1 und 2, für 2.000 cm2-Membran
Für 2.000 cm2-Membran
Kolonie- oder Plaque-Tests, Dot-Blotting und PCR-Produktanalysen
ECL-Nachweisreagenzien
20 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure > Nachweisreagenz; für 2000cm2-Membran