Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300
Mit Heizbad B-305, das bis zu 220 °C;C erreicht und ein Fassungsvermögen von 5 Litern hat. Buchi™ Rotavapor™ R-300 verwendet ein elektronisches Hubsystem, wird mit einer Standardverbindung SJ 29/32 geliefert und umfasst außerdem einen Verdampfungskolben und eine Dampfleitung.
Marke:  BUCHI 11R300251V101
5488.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15415794
  • 6395.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Das modulare Design ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollständig integrierten System, in dem jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
  • Vertikaler Glasaufbau
  • Heizbad B-305 (20 - 220 °C, 5 l)
  • Elektronisches Hubsystem
  • Schutzbeschichtung: KUNSTSTOFF+GLAS-Sicherheitsbeschichtung
  • Standardverbindung SJ 29/32, umfasst Verdampfungskolben und Dampfleitung
  • Spannung 220-240 V
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
100 w
IP 21
CE, CSA
100/240 V
Heizbad B-305
320 x 400 x 615 mm
40°
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor™ R-300 > R300