Learn More
BINDER™ Komfort Wasserversorgung
Zubehör für Binder™ CO2-Inkubatoren
Marke:  BINDER™ 8009-1128
Artikelnummer. 17089813
  • 318.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Ausführungen mit aktiver Befeuchtung
  • Flexible Positionierung
  • Ermöglicht die gleichzeitige Wasserversorgung mehrerer CB-Einheiten mit einem Wasserbehälter
  • Nicht vorgefüllt
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • 10 l Wasserbehälter mit Magnethalter
    • Schlauchadapter mit praktischer Schnellkupplung und Wasserstoppfunktion
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2.6 gal.
    BINDER Kammern CB170, CB260
    VE-Kanister-Set incl. Zubehör
    Bequeme Wasserversorgung – für Ausführungen mit aktiver Befeuchtung, Set bestehend aus 10-Liter-Wasserbehälter mit Magnethalter, Schlauchadapter mit praktischer Schnellkupplung und Wasserstoppfunktion, flexible Positionierung, ermöglicht die gleichzeitige Wasserversorgung mehrerer CB-Einheiten über einen nicht vorgefüllten Wasserbehälter.
    Plastic
    10 l Wasserbehälter mit Magnethalter, Schlauchadapter mit praktischer Schnellkupplung und Wasserstoppfunktion
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    BINDER™ Komfort Wasserversorgung > Praktische Wasserversorgung