Learn More
Lovibond™ Nesslerzylinder mit Kolben
Zur Beurteilung der Produktfarbe im Vergleich zu repräsentativen Serien fester Farbstandards
Marke:  Lovibond™ 353080
Artikelnummer. 13151671
  • 79.25 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anti-Meniskus-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
113 mm
Nessleriser System 2150
2/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lovibond™ Nesslerzylinder mit Kolben > Zur Verwendung mit dem Nessleriser-System 2150