Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas
Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.
29.10 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 22.5mm |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Flaschenhalstyp | Präzisionsgewinde |
Rückstandsvolumen (metrisch) | <800 μl |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11506114
|
Fisherbrand™
18 09 1306 |
10.8 ml | Durchsichtig |
29.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12941221
|
Fisherbrand™
18 09 1307 |
20.6 ml | Durchsichtig |
70.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11526114
|
Fisherbrand™
18 09 1310 |
10.8 ml | Bernsteinfarbig |
99.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12951221
|
Fisherbrand™
18 09 1311 |
20.6 ml | Bernsteinfarbig |
117.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Flacher Boden
- Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/Gewindehals
- Klarglas oder Braunglas
Spezifikation
22.5mm | |
Headspace | |
<800 μl | |
100 |
Glas | |
Präzisionsgewinde | |
Runder Boden | |
ND18 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas