Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas
82.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flacher Boden
- Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/Gewindehals
- Klarglas oder Braunglas
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
8 mL | |
46 mm | |
ND18 |
22.5mm | |
10.8 ml | |
Präzisionsgewinde | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas > 10 ml, 46 mm Höhe, braun
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur