Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas
99.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flacher Boden
- Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/Gewindehals
- Klarglas oder Braunglas
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
18 ml | |
75,5 mm | |
ND18 |
22.5 mm | |
20.6 ml | |
Präzisionsgewinde | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Nein |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
4Minuten
55Sekunden
29 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
80Stunden
4Minuten
55Sekunden
29Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
4Minuten
55Sekunden
29 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Chromatographiezubehör, um die Effizienz Ihres Labors zu steigern.Aktionscode: 24213Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
25Stunden
4Minuten
55Sekunden
29Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59%