Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas
Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 18 09 1306
26.28 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11506114
  • 29.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flacher Boden
  • Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/Gewindehals
  • Klarglas oder Braunglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Headspace
Polypropylenbox
8 ml
46 mm
ND18
22.5mm
10.8 ml
Präzisionsgewinde
<800 μl
Runder Boden
100
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unsere neue Aktion für Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-Tests
    Aktionscode: 24142
    Gültig bis zum2025-03-14
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    37
    Stunden
    17
    Minuten
    40
    Sekunden
    36
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    67
    Stunden
    17
    Minuten
    40
    Sekunden
    36
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Tage
    6
    Stunden
    17
    Minuten
    40
    Sekunden
    36
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas > 10 ml, 46 mm Höhe, transparent