Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 18 03 1309
906.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11865000
  • 1475.00 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Magnetisch
  • Universal-Schraubdichtung
  • Silber
  • Mittelloch
  • Präzisionsgewinde
  • Vormontiertes Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
18 mm
Headspace
1,3 mm
Blau transparent, Weiß, Silber
Stahl
1000
Schraube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/weiß ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A