Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Marke: Kautex™ 2000070521
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vierkantig, aus PE-HD naturfarben oder PVC glasklar. Geriffelte Seiten für sicheren Halt. Hohe Stabilität. Auslaufsicher.
- Anwendungsbereiche:
- Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren.
- Für PE-HD Flaschen vier Verschlussarten (auch mit Spritzverschluss verwendbar). Verschlüsse bitte separat bestellen.
- Volumen: 250mL
- φ Hals: 19,0mm
- B/T/H: 53,5/42,5/146,5mm
Spezifikation
0,25 L | |
19mm | |
HDPE | |
NEIN | |
Quadratisch | |
Enghalsflasche |
Naturfarben | |
Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand | |
Eng | |
Eng | |
148 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben > Fassungsvermögen:Gehäuse 0.25L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur