Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
2.70 CHF - 992.00 CHF
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand
Material HDPE
Halsausführung Eng
Closure Included NEIN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17878117
Unterlagen ansehen
Kautex™
2000070520
0,1 L
992.00 CHF
648 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15911391
Unterlagen ansehen
Kautex™
2000070521
0,25 L
724.00 CHF
381 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17838107
Unterlagen ansehen
Kautex™
2000070522
0,5 l
533.00 CHF
205 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10282131
Unterlagen ansehen
Kautex™
2000070523
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17848117
Unterlagen ansehen
Kautex™
2000070523
1 L
279.00 CHF
108 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vierkantig, aus PE-HD naturfarben oder PVC glasklar. Geriffelte Seiten für sicheren Halt. Hohe Stabilität. Auslaufsicher.
  • Anwendungsbereiche:
  • Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren.
  • Für PE-HD Flaschen vier Verschlussarten (auch mit Spritzverschluss verwendbar). Verschlüsse bitte separat bestellen.
  • Volumen: 1000mL
  • φ Hals: 19,0mm
  • B/T/H: 84,0/66,0/223,5mm
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
HDPE
NEIN
Quadratisch
Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand
Eng
Eng
Enghalsflasche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben