Learn More
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl
Zusätzliche Lagerebene
Marke:  asecos™ 27873
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17856366
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Basin Shelf
1000.00 mm
1000.00 mm
65.00 mm
400.00 mm
17 kg
Stahl
39.37 in.
39.37 in.
2.56 in.
15.75 in.
37.48 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl > Weight: 17 kg