Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abdeckung für Glasentsorgungskarton
Schnelles und einfaches Öffnen durch Drücken der integrierten Öffnungslasche, ohne Batterien
Marke: Bel-Art™ F13204-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bewahren Sie den Einwegdeckel aus Karton unter dem Karton auf. Wenn der Karton voll ist, ersetzen Sie einfach die wiederverwendbare Abdeckung für Entsorgungskartons durch den Kartondeckel und entsorgen Sie den Karton wie gewohnt
- Passt auf jeden Entsorgungskarton mit einer Öffnung von 12 x 12 Zoll, einschließlich des Standkartons für die Glasentsorgung (Herst.- Nr. F24653-0001)
- Mit glattem, 10.1 x 10.1 cm (4 x 4 Zoll) großem Bereich zum Auftragen von Etiketten
- Abdeckung für Entsorgungskartons bietet eine 20.3 x 24.1 cm (8 x 9.5 Zoll) breitere Öffnung als die mitgelieferten Kartondeckel, um eine sicherere und hygienischere Abfallentsorgung zu gewährleisten
- Die mittlere Platte ist grün und passt zum Aufdruck auf den Glasentsorgungskartons und ermöglicht so eine schnelle visuelle Erkennung der Abfallart
- Waschen Sie die spülmaschinenfeste Abdeckung für Entsorgungskartons nach Bedarf; so bleibt sie einsatzbereit
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Weiß, Grün | |
Bietet eine sicherere hygienische Entsorgung von Abfällen im Behälter | |
Kartonabdeckung |
Autoklavierbar | |
Für Entsorgungskartons mit 12 x 12 in. großer Öffnung, einschließlich Glasentsorgungsboxen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abdeckung für Glasentsorgungskarton > Weiß/Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur