Learn More
Cole Parmer Leistungsstarke Vakuumpumpe, Manometer/Reg
Kleine, leise Vakuum- oder Druckquelle
Marke:  Cole Parmer 07061-42
783.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24352" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11755539
  • 826.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kleine, leise Vakuum- oder Druckquelle
  • Luftfördermenge bis zu 2,2 cfm (62,3 l/min)
  • Der lüftergekühlte Motor mit Spaltpol hat einen thermischen Überlastschalter zum Schutz Ihres Pumpensystems
  • Verschiedene Pumpenmodelle haben parallel angeordnete Köpfe für eine höhere Förderleistung oder ein größeres Vakuum
  • Es stehen Vakuumpumpen mit oder ohne Messgeräte, Regler und Ventile zur Auswahl
  • Läuft trocken
Spezifikation
Spezifikation
24 Hg
Leistungsstarke Vakuumpumpe
60 psi
28,3 l/min.
Gast Produktreihe ölfreier Membranluftkompressoren und Vakuumpumpen
220 V
Name des Produkts
Cole Parmer Leistungsstarke Vakuumpumpe, Manometer/Reg > 28,3 l/min