Learn More
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen. Electrothermal™ HT9 Serie Glasfaser-Heizbänder können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
Marke: Electrothermal™ 36220-00
174.93 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen.Electrothermal™ Glasfaser-Heizbänder der HT9-Serie können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
- Hergestellt aus einem Element, das auf einen Glasfaserkern gewickelt und mit einem geflochtenen Glasfaser-Außenmantel und einem geflochtenen Erdungskabel (Masse) unter dem Außenmantel bedeckt ist.
- Erhältlich in verschiedenen Längen für eine Vielzahl von Temperaturen bis zu 450 °C.
- Die Verwendung eines Strom- oder Temperaturreglers wird empfohlen. (Das Steuergerät benötigt eine feste Verkabelung zum Heizband – Anweisungen finden Sie unter Downloads).
- Empfohlen für Anwendungen mit hoher Wattleistung
- Das Kabel wird um das zu erhitzende Röhrchen gewickelt, um eine Flächenleistungsdichte von bis zu 0.62 W/cm² zu erreichen
- Lineare Belastung: 164 W/m (50 W/Fuß)
- Isolierte, nicht beheizte, flexible Leitung an jedem Ende (9 cm)
- Ungefähre Breite von 25 mm
- Nur für den Gebrauch bei trockenen Bedingungen.
- Die Verwendung von MC227 1-Weg-Regler, MC228X1 1-Weg-Regler oder MC810B digitaler Regler wird empfohlen.
Spezifikation
61 cm | |
100 W | |
450 °C |
230 V | |
25 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31