Learn More
Cole-Parmer™ HEATING TAPE HT9 MAX TEMP 450 C 25MM WIDE 0.9M
Ein flexibles Heizband, das sich ideal für das Erwärmen von Säulen, Rohren, Ventilen und Transferleitungen eignet, insbesondere wenn diese Anwendungen beobachtet werden müssen. Kann sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
Marke: Cole-Parmer™ 36220-02
344.53 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Anwendungen mit hoher Wattleistung
- Betriebstemperaturbereich bis zu 450 °C
- Element ist auf einen Glasfaserkern gewickelt und mit einem geflochtenen Glasfaser-Außenmantel umgeben
- Das Kabel wird um das zu erhitzende Röhrchen gewickelt, um eine Flächenleistungsdichte von bis zu 0,62 W/cm² zu erreichen
- Längenbezogene Leistung: 164 W/m
- Länge von 91 cm
- Isolierte, nicht beheizte, flexible Leitung an jedem Ende (9 cm)
- Ungefähre Breite von 25 mm
- Nur für den Gebrauch bei trockenen Bedingungen
- Es wird die Verwendung des MC227 1-Weg-Heizreglers oder des digitalen MC810B Heizreglers empfohlen.
Spezifikation
91 x 25 mm | |
91 mm | |
3.6 in. | |
Glasfaser | |
150 W | |
450 °C | |
50 Hz |
Metallrohre, Glaswaren, Säulen, Ventile, Transferleitungen | |
230 V | |
Gehäuse HT95503 | |
230 V, 50 Hz, 150 W | |
Wärmeband | |
842 °F |