Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27872
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816596
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • Regal mit verzinkten Fachboden als Lagerebenen
  • Auffangwanne verzinkt
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen
Spezifikation
Spezifikation
59.4 gal.
Stahl
97.24 in.
97.24 in.
82.68 in.
32.13 in.
438.72 lb.
225 L
Drum Rack
2470.00 mm
2470.00 mm
2100.00 mm
816.00 mm
199 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal > Capacity: 225 L, 199 kg