Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
auf Anfrage
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Typ | Drum Rack |
Höhe (angloamerikanisch) | 82.68 in. |
Höhe (metrisch) | 2100.00 mm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 32.13 in. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17826486
|
asecos™
27870 |
205 L | 102 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17816596
|
asecos™
27872 |
225 L | 199 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17816536
|
asecos™
27868 |
225 L | 217 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Regalsystem kann individuell erweitert werden
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- Regal mit verzinkten Fachboden als Lagerebenen
- Auffangwanne verzinkt
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen
Spezifikation
Stahl | |
82.68 in. | |
32.13 in. |
Drum Rack | |
2100.00 mm | |
816.00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal