Learn More
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen gewährleistet Festigkeit sowie eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner BioOne™ Cryo.s™ Kryoröhrchen mit Innengewinde eignen sich für einen Temperaturbereich von –196 bis +121 °C.
Marke:  Greiner Bio-One 123279
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10627671
  • 222.74 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
  • Steril, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, keine Schwermetalle enthalten
  • CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
  • Aus Sicherheitsgründen sollte Cryo.s in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über dem Flüssigstickstoff gelagert werden
  • Geeignet für den Versand per Flugzeug
  • Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
  • 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
  • Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
  • Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
  • Ultrareine medizinische Qualität, USP-zertifiziertes Polypropylen der Klasse VI ohne herauslösbare Bestandteile
  • Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung
Nicht autoklavierbar
Konischer Boden, Starfoot-Basis
Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung
Steril
Polypropylen
Blau
1 mL
Polypropylen
-196 °C bis +121 °C
Ja
42 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde > Verschlussfarbe:Blau; Bodenform:Konischer Boden, Starfoot-Basis; Fassungsvermögen:1 ml