Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Heizplatten der Serien Thermo Scientific™ Cimarec+ und SuperNuova+
Kann verwendet werden mit: Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke: Thermo Scientific™ CIC0001449
97.56 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer
Spezifikation
Hastelloy PT1000 Externe Sonde, 0 bis 400 °C, Hastelloy, für alle Größen von Cimarec+ und SuperNuova+ Heizplatten und Heizplattenrührer | |
0 °C bis 400 °C | |
Digital |
Cimarec und Supernuova Heizplatten und Heizplattenrührer | |
Sonde |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
19Stunden
23Minuten
10Sekunden
21