Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
3960.00 CHF - 9905.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1280 °C
Typ Härteofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Temperaturregelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Temperaturregelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17308029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N01H1NMNA
9 l C540 Minuten bis max. Temp.: 180
3960.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17318029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N02H1NKNA
11 l B500 Minuten bis max. Temp.: 180
4820.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N02H1NMNA
11 l C540 Minuten bis max. Temp.: 180
5125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N02R1NKNE
11 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120
5215.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N02R1NMNE
11 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120
5520.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N03R1NKNE
17 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120
6495.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17368029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N03R1NMNE
17 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120
6810.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N04H1NKNE
30 l B500 Minuten bis max. Temp.: 105
6200.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17398029
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N05H1NKNE
40 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120
8080.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17308039
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N05H1NMNE
40 l C540 Minuten bis max. Temp.: 120
8385.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17318039
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
N06H1NKNE
60 l B500 Minuten bis max. Temp.: 120
9905.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
1280 °C
Härteofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Härteofen