Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
Marke:  Nabertherm™ N02H1NKNA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17318029
  • 4820.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
B500
1280 °C
Tischplatte
250 x 350 x 140 mm
11 l
Härteofen
Minuten bis max. Temp.: 180
800 x 750 x 600 mm