Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
Marke:  Nabertherm™ N04H1NKNE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17378029
  • 6200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
B500
1280 °C
Minuten bis max. Temp.: 105
1040 x 1100 x 1340 mm
30 l
Härteofen
350 x 350 x 250 mm