Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert
Die schwarzen Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
216.75 CHF - 421.55 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präzise Probenzufuhr |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394305
![]() |
Axygen™
TTF-200-CBK-HTR-S |
200 μl | Gefiltert |
409.44 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11374305
![]() |
Axygen™
TTF-20-CBK-HTR-S |
20 μl | Gefiltert |
421.55 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11334305
![]() |
Axygen™
TT-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Ungefiltert |
356.49 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11384295
![]() |
Axygen™
TT-200-CBK-HTR-S |
200 μl | Ungefiltert |
334.86 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12201627
![]() |
Axygen™
TTF-1000-CBK-HTR-S |
1000 μ l | Gefiltert |
252.89 CHF
1536 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11314315
![]() |
Axygen™
TTF-50-CBK-HTR-S |
50 μl | Gefiltert |
421.55 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11384285
![]() |
Axygen™
TT-1000-CBK-HTR-S |
1000 μ l | Ungefiltert |
216.75 CHF
1536 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Steril | |
Autoklavierbar | |
Für präzise Probenzufuhr | |
Automatisierung, Rund | |
Polypropylen |
Schwarz | |
Nicht-ANSI | |
Racks | |
Hängendes Pipettengestell |