Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert
Die schwarzen Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke: Axygen™ TT-50-CBK-HTR-S
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Für präzise Probenzufuhr | |
Automatisierung, Rund | |
24 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
Nicht-ANSI | |
Racks | |
Hängendes Pipettengestell | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf |