Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert
Die schwarzen Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke: Axygen™ TTF-1000-CBK-HTR-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
1000 μ l | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Für präzise Probenzufuhr | |
Automatisierung, Rund | |
16 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Schwarz | |
Nicht-ANSI | |
Racks | |
Hängendes Pipettengestell | |
Aurora Biomed Versa 8-Kanalkopf, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Kopf |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Spitzen mit Füllstandssensor, Tecan-Stil, vorsterilisiert > 16 Racks/Karton; leitendes schwarzes Polypropylen; 1.000 μl; gefiltert, steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur